Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024007

Bide Pharmatech

(S)-2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetic acid

Synonim(y):

(2S)-cyclopropyl(hydroxy)ethanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
MDL number:
Produkt BDPH9C024007 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H8O3/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4,6H,1-2H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1

Inchi Key

WGYFYSOUPAKFHY-BYPYZUCNSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów