Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024271

Bide Pharmatech

(4S,4'S)-4,4'-Di((R)-sec-butyl)-1,1'-bis(3-(tert-butyl)phenyl)-4,4',5,5'-tetrahydro-1H,1'H-2,2'-biimidazole

Synonim(y):

(4S,4'S)-4,4'-di((R)-sec-butyl)-1,1'-bis(3-(tert-butyl)phenyl)-4,4',5,5'-tetrahydro-1H,1'H-2,2'-biimidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9C024271 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C34H50N4/c1-11-23(3)29-21-37(27-17-13-15-25(19-27)33(5,6)7)31(35-29)32-36-30(24(4)12-2)22-38(32)28-18-14-16-26(20-28)34(8,9)10/h13-20,23-24,29-30H,11-12,21-22H2,1-10H3/t23-,24-,29-,30-/m1/s1

Inchi Key

OFZJKFDLHGZAMM-XCQPVXNCSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów