Merck
BDPH9C024331
Bide Pharmatech
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid
Synonim(y):
(2E)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
MDL number:
Produkt BDPH9C024331 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
Inchi Key
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow-green powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)