Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024591

Bide Pharmatech

6-(4-(Phenyldiazenyl)phenoxy)hexyl methacrylate

Synonim(y):

(E)-6-(4-(phenyldiazenyl)phenoxy)hexyl methacrylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C22H26O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.46
MDL number:
Produkt BDPH9C024591 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C22H26N2O3/c1-18(2)22(25)27-17-9-4-3-8-16-26-21-14-12-20(13-15-21)24-23-19-10-6-5-7-11-19/h5-7,10-15H,1,3-4,8-9,16-17H2,2H3/b24-23+

Inchi Key

HREFEKMBLJVPDQ-WCWDXBQESA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów