Merck
BDPH9C02487F
Bide Pharmatech
(3S,4R)-1-tert-Butyl-4-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Synonim(y):
(3S,4R)-1-tert-butyl-4-(2,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C02487F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H19O2N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
MDL number:
Produkt BDPH9C02487F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H19F2NO2/c1-15(2,3)18-7-11(12(8-18)14(19)20)10-5-4-9(16)6-13(10)17/h4-6,11-12H,7-8H2,1-3H3,(H,19,20)/t11-,12+/m0/s1
Inchi Key
VREKTDQOMSTPDN-NWDGAFQWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)