Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
Inchi Key
KNQUEEOHOGWETD-IBTYICNHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3S,4S)-3-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
