Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C024A69

Bide Pharmatech

(3R,4S)-1-((Benzyloxy)carbonyl)-4-fluoropyrrolidine-3-carboxylic acid

Synonim(y):

(3R,4S)-1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-fluoro-3-pyrrolidinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H14O4N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.26
MDL number:
Produkt BDPH9C024A69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H14FNO4/c14-11-7-15(6-10(11)12(16)17)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1

Inchi Key

JQGKTZMTJXSICS-WDEREUQCSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów