Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C485DC2

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H21O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.31
MDL number:
Produkt BDPH9C485DC2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-7-5-13(6-8-14)10(15)4-9-17-13/h4-9H2,1-3H3

Inchi Key

DXERLBFKDLTNKK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów