Przejdź do
BL3H160BB2E3
BLD Pharmatech
2-Bromo-5-nitrofuran
Synonim(y):
2-bromo-5-nitrofuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
243,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
378,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
756,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2074,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H2O3N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.97
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD2183-100MG
243,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H2BrNO3/c5-3-1-2-4(9-3)6(7)8/h1-2H
Inchi Key
QGTDMAKRJHGXOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-nitrofuran
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)