Przejdź do
BL3H160BCD2C
BLD Pharmatech
O-Acetyl-N-(tert-butyl)hydroxylamine hydrochloride
Synonim(y):
2-[(acetyloxy)amino]-2-methylpropane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
229,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
346,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1048,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD250065-250MG
229,50 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(8)9-7-6(2,3)4;/h7H,1-4H3;1H
Inchi Key
CWIOQGVXNNMFJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Almost white powder to crystal
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)