Przejdź do
BL3H160BD2CE
BLD Pharmatech
(3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Synonim(y):
(3-methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
157,50 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
166,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
238,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
693,00 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1098,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD259345-100MG
157,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
YYIIAPQEOXNDLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)