Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BL3H160BDDED

BLD Pharmatech

2-((Dimethylamino)methyl)aniline

Synonim(y):

2-[(dimethylamino)methyl]aniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
198,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
315,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
693,00 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1044,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
MDL number:

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD27901-250MG

198,00 zł


Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.

​
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H14N2/c1-11(2)7-8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,7,10H2,1-2H3

Inchi Key

XQWHZHODENELCJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-((Dimethylamino)methyl)aniline


Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów