Przejdź do
BL3H160BE0DF
BLD Pharmatech
(E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
Synonim(y):
(3E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
184,50 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
220,50 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
508,50 zł
1 kg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H20O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.3
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD284140-25G
184,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Inchi Key
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)