Przejdź do
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Synonim(y):
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
157,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
171,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
261,00 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
693,00 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2754,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.5
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD4732-1G
157,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)