Przejdź do
BL3H160C1917
BLD Pharmatech
(2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Synonim(y):
(2-amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
531,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
868,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.04
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD473346-100MG
531,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)