Przejdź do
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Synonim(y):
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
207,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
319,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
504,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1039,50 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2929,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.58
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD4781-1G
207,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)