Przejdź do
BL3H1F1CA87B
BLD Pharmatech
Oxepan-2-one
Synonim(y):
2-oxepanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
216,00 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
229,50 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
243,00 zł
1 kg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD127403-25G
216,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Inchi Key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxepan-2-one
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)