Przejdź do
BL3H1F1CC8CD
BLD Pharmatech
4-Aminobenzoic acid
Synonim(y):
4-aminobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
216,00 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
229,50 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
243,00 zł
1 kg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
418,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD17215-25G
216,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Inchi Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
186-189C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)