Merck
BL3H1F1CCC19
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Synonim(y):
5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H9O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.66
MDL number:
Produkt BL3H1F1CCC19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-14-10(6-9(13-14)11(15)16)7-2-4-8(12)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Inchi Key
GMNCOASQHVLVRX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)