Przejdź do
BL3H1F1CD7BC
BLD Pharmatech
2-(Carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Synonim(y):
2-(carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
315,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
409,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
472,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1372,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.16
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD750738-100MG
315,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-8(12)3-5-1-2-6(10(15)16)4-7(5)9(13)14/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
QHIFWNXJOHQQTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to dark yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)