Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BL3H1F1CE2DB

BLD Pharmatech

4-Bromo-3-fluoronitrobenzene

Synonim(y):

1-bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
171,00 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
211,50 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
256,50 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
589,50 zł
500 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2205,00 zł
1 kg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
3870,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H3O2N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220
MDL number:

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD9756-5G

171,00 zł


Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.

Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H

Inchi Key

AZYQMHQOHNGPRR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów