Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInchi Code
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Inchi Key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium acetate dihydrate
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?