Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BL3H97A45D6E

BLD Pharmatech

2-Chloro-3-phenylquinoxaline

Synonim(y):

2-chloro-3-phenylquinoxaline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
202,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
220,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
369,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H9N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.69
MDL number:

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD00950492-250MG

202,50 zł


Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.

​
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C14H9ClN2/c15-14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H

Inchi Key

KPGPIQKEKAEAHM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow to green powder or crystals or flocculent solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Chloro-3-phenylquinoxaline


Słowo ostrzegawcze

Warning

Piktogramy

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów