Przejdź do
BL3H97A4607E
BLD Pharmatech
5-Bromo-3-(3-bromo-4,5-dihydroxybenzylidene)indolin-2-one
Synonim(y):
(3Z)-5-bromo-3-(3-bromo-4,5-dihydroxybenzylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
886,50 zł
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1332,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2110,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H9O3N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.05
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD01092132-50MG
886,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C15H9Br2NO3/c16-8-1-2-12-9(6-8)10(15(21)18-12)3-7-4-11(17)14(20)13(19)5-7/h1-6,19-20H,(H,18,21)/b10-3-
Inchi Key
GPKLWRHHVIBYEO-KMKOMSMNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)