Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BL3H97A463FF

BLD Pharmatech

Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate

Synonim(y):

tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) phosphate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
270,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
495,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1413,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9O4P1F12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.12
MDL number:

Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD01166338-250MG

270,00 zł


Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.

Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H9F12O4P/c10-4(11)7(16,17)1-23-26(22,24-2-8(18,19)5(12)13)25-3-9(20,21)6(14)15/h4-6H,1-3H2

Inchi Key

YZQXAGZTJRSUJT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów