Przejdź do
BL3H97A46D69
BLD Pharmatech
Bis(2-methylallyl)amine
Synonim(y):
2-methyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2-propen-1-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
202,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
288,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
733,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 60 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1143,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.21
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD125248-250MG
202,50 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h9H,1,3,5-6H2,2,4H3
Inchi Key
LDCWGVLBCJEQMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-methylallyl)amine
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
FlameCorrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)