Przejdź do
BL3H97A47BB2
BLD Pharmatech
Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Synonim(y):
ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
157,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
175,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
225,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
292,50 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
652,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.06
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD240149-1G
157,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FDVAAQDTTZNHKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)