Przejdź do
BL3H97A4969D
BLD Pharmatech
(3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bS)-3-Acetoxy-4,6a,6b,8a,11,12,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicene-4-carboxylic acid
Synonim(y):
(3alpha,4alpha,9alpha)-3-(acetyloxy)-11-oxours-12-en-23-oic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
180,00 zł
5 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
270,00 zł
10 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
337,50 zł
100 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1152,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1813,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 60 dni – z siedziby partnera Aldrich.
4986,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 60 dni – z siedziby partnera Aldrich.
17 140,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 60 dni – z siedziby partnera Aldrich.
27 351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C32H48O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.73
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD83518-1MG
180,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Inchi Key
HMMGKOVEOFBCAU-BCDBGHSCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)