Przejdź do
BL3H97B9EA46
BLD Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Synonim(y):
5-(4-chlorophenyl)-2-furoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
157,50 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
189,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
306,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
805,50 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2902,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H7O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.63
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD13590-100MG
157,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Inchi Key
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)