Przejdź do
BL3H97B9EC2D
BLD Pharmatech
Pyrimidine-2-carbothioamide
Synonim(y):
2-pyrimidinecarbothioamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
171,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
306,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
616,50 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2056,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.18
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD268221-1G
171,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c6-4(9)5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,6,9)
Inchi Key
QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)