Przejdź do
BL3H97B9ECBB
BLD Pharmatech
4-(Methanesulfonyl)benzoyl chloride
Synonim(y):
4-(methylsulfonyl)benzoyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
297,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
387,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
787,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2479,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O3Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.66
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD308097-100MG
297,00 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H7ClO3S/c1-13(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Inchi Key
IPEIDGXNXFPGBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)