Przejdź do
BL3H97F030AA
BLD Pharmatech
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Synonim(y):
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
238,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
378,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
990,00 zł
25 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
3145,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD01155596-250MG
238,50 zł
Wysyłka w ciągu 5 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)