Merck
BL3H97F030D9
BLD Pharmatech
(S)-2-(6-Benzhydrylpyridin-2-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole
Synonim(y):
(S)-2-(6-benzhydrylpyridin-2-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H22O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.48
MDL number:
Produkt BL3H97F030D9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C27H22N2O/c1-4-11-20(12-5-1)25-19-30-27(29-25)24-18-10-17-23(28-24)26(21-13-6-2-7-14-21)22-15-8-3-9-16-22/h1-18,25-26H,19H2/t25-/m1/s1
Inchi Key
PUSBILBZRCBYNW-RUZDIDTESA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)