Przejdź do
BL3H97F033DE
BLD Pharmatech
1-(4-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Synonim(y):
1-(4-methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)12(11(13)14)7-2-8-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
FKPWMQWXYOZELT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)