Przejdź do
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1246,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD00806240-1G
1246,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)