Przejdź do
BL3H98EDBD8A
BLD Pharmatech
(2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
(2S,3R)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
360,00 zł
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
414,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
652,50 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1206,00 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
5566,50 zł
10 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
8842,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10O3N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD01313504-50MG
360,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
HHFGQFQJUWOFCN-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)