Merck
BL3H98EDBF45
BLD Pharmatech
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Synonim(y):
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Inchi Key
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)