Przejdź do
BL3H99DF0EDF
BLD Pharmatech
2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid
Synonim(y):
[(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Melting Point
206-208C
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: white
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)