Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 216,00 zł |
50 mg | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 288,00 zł |
100 mg | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 409,50 zł |
250 mg | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 648,00 zł |
1 g | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 1503,00 zł |
5 g | Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich. | 5679,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD47995-25MG
216,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócStorage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
INAIBHXNHIEDAM-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-1,1,1-Trifluorooctan-2-ol
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
