Przejdź do
BL3H9ADFAC5E
BLD Pharmatech
cis-3-(Trifluoromethoxy)cyclobutanecarboxylic acid
Synonim(y):
(1s,3s)-3-(trifluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
756,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1080,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
2686,50 zł
5 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
7834,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD01153934-100MG
756,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)12-4-1-3(2-4)5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)/t3-,4+
Inchi Key
MBYACEIXYASETJ-ZXZARUISSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)