Przejdź do
BL3H9AE4F3BC
BLD Pharmatech
Vinyl dodecanoate
Synonim(y):
vinyl laurate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
90,00 zł
100 g
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
292,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD156476-25G
90,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Inchi Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)