Przejdź do
BL3H9BB32D98
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Synonim(y):
4-bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
382,50 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
558,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
1188,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3O3N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD342307-100MG
382,50 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-2-4(10)6(5(3)8)9(11)12/h1-2,10H
Inchi Key
VQSACDGRYKNYRN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)