Przejdź do
BL3H9BC2E441
BLD Pharmatech
1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Synonim(y):
4-bromo-3-methyl-2-nitrophenyl methyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
288,00 zł
250 mg
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
360,00 zł
1 g
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O3N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.06
MDL number:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: BD238673-100MG
288,00 zł
Wysyłka w ciągu 10 dni – z siedziby partnera Aldrich.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-6(9)3-4-7(13-2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
RZOPBDDNOSELGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)