Przejdź do
A-006
6-Acetylmorphine-d3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
6-Acetylmorphine-N-methyl-d3 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D3H18NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23C4Oc5c(O)ccc(CC1C2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i2D3
InChI key
JJGYGPZNTOPXGV-VALGNVEGSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of 6-acetylmorphine (6-MAM) levels in GC/MS or LC/MS testing for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring and isotope dilution methods. Also known as 6-monoacetylmorphine, 6-MAM is an active metabolite of heroin and biomaker of heroin usage.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Acetylmorphine-d3 solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)