Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.37
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
cosmetics
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3
InChI key
RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from clinical toxicology to forensic analysis and pharmaceutical research. Atropine is a pharmaceutical drug used for treatment of cardiac conditions.
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?