Przejdź do
A-100
Anabasine-d4
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(±) Anabasine-d4 HCl solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D4H11ClN2
Masa cząsteczkowa:
202.72
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
755,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1C(CCCC1)c2c(nc(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/i3D,4D,6D,8D;
InChI key
VTMZQNZVYCJLGG-BHBAGPQMSA-N
General description
Anabasyna jest alkaloidem nikotynowym obecnym w wyrobach tytoniowych i stosowanym jako wskaźnik palenia lub używania tytoniu. Ten certyfikowany roztwór Snap-N-Spike® jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania poziomów anabazyny w moczu lub innych matrycach do testów nikotynowych lub zastosowań monitorowania środowiska za pomocą LC-MS/MS lub GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A097S148C157
description
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL (Ethanol w/ 0.1% BHT (v/w), as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)