Przejdź do
A-128
Amitriptyline N-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
897,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.53
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
[N+]([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)[O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C26H31NO6/c1-27(2,25-23(30)21(28)22(29)24(33-25)26(31)32)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12,21-25,28-30H,7,13-15H2,1-2H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI key
WXMXRAPAGYPAJI-ARXROMJUSA-N
General description
A certified solution standard of Amitriptyline N-β-D-glucuronide, a metabolite of the tricyclic antidepressant amitriptyline. Sold under trade names such as Amitrip, Elavil, and Levate, amitriptyline is prescribed to treat a number of mental disorders ranging from major depressive disorder and anxiety disorder to bipolar disorder. This solution-based Certified Reference Material is applicable for use in LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing, and pharmaceutical research.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)