Przejdź do
A-150
Aprobarbital solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)C)(CC=C)C(NC(N1)=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O3/c1-4-5-10(6(2)3)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
UORJNBVJVRLXMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Aprobarbital, also known as aprobarbitone, is sold as Oramon, Somnifaine and Allonal. Aprobarbital has sedative, hypnotic and anticonvulsant properties and was primarily used for the treatment of insomnia. This Snap-N-Spike Reference Solution is applicable for use in applications including clinical toxicology, medication monitoring, urine drug testing, and forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A020M193PHR8850
vibrant-m
PHR8850
Amobarbital
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)