Przejdź do
A-179
Atenolol-D7 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15D7N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3
InChI key
METKIMKYRPQLGS-WFGJKAKNSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
066131044378
description
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
format
single component solution
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
-
concentration
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)