Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.18
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
vial of 50 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Co się dzieje?
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?